Merck
696137
Sigma-Aldrich
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene
97%
Sinónimos:
3-(4-Methoxyphenyl)propyl bromide, 4-(3-Bromopropyl)anisole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
229.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.548
bp
104-106 °C/0.2 mmHg
density
1.311 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
COc1ccc(CCCBr)cc1
InChI
1S/C10H13BrO/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI key
CPHLODVMQBMDNC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)