693405
2-Hexylthiophene
97%
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.496
density
0.932 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCc1cccs1
InChI
1S/C10H16S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11-10/h6,8-9H,2-5,7H2,1H3
InChI key
QZVHYFUVMQIGGM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?