Merck
W393011
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl isovalerate
≥95%, FG
Sinónimos:
2-Hexenyl 3-methylbutanoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
184.28
FEMA Number:
3930
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
Flavis number:
09.399
NACRES:
NA.21
grade
FG
Halal
Quality Level
reg. compliance
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
assay
≥95%
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
apple; banana; grape; green; waxy; pear
SMILES string
CCC\C=C\COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6+
InChI key
SAVRWHQEMHIAEB-VOTSOKGWSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)