690570
Phenyl-(1-phenylethylidene)amine
≥98.0%
Sinónimos:
N-(α-Methylbenzylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)benzenamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Formulario
powder
mp
39-43 °C
grupo funcional
amine
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(=N\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)15-14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3/b15-12-
Clave InChI
CBXWICRJSHEQJT-QINSGFPZSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)