690481
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[(8a,9S)-6′-methoxy-9-cinchonanyl]thiourea
90%
Sinónimos:
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-{(S)(6-methoxy-4-quinolinyl)-[(2S,4S,5R)-5-vinyl-1-aza-bicyclo[2.2.2]oct-2-yl]methyl}thiourea, epi-N-Quinidyl-N′-bis(3,5-trifluoromethyl)phenylthiourea
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥89.0%
90%
Formulario
lumps
grupo funcional
amine
fluoro
thiourea
cadena SMILES
COc1ccc2nccc([C@H](NC(=S)Nc3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4CC5CCN4C[C@@H]5C=C)c2c1
InChI
1S/C29H28F6N4OS/c1-3-16-15-39-9-7-17(16)10-25(39)26(22-6-8-36-24-5-4-21(40-2)14-23(22)24)38-27(41)37-20-12-18(28(30,31)32)11-19(13-20)29(33,34)35/h3-6,8,11-14,16-17,25-26H,1,7,9-10,15H2,2H3,(H2,37,38,41)/t16-,17-,25-,26-/m0/s1
Clave InChI
IQMKPBFOEWWDIQ-FRSFCCSCSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Stereoselective diaryl(nitro)butanone via enantioselective Michael addition of nitromethane to chalcones.
- Enantioselective β-amino acids via asymmetric Mannich reaction of malonates with aryl and alkyl imines.
- The synthesis of 3-indolylmethanamines by the reaction of indoles with imines via asymmetric Friedel-Crafts reaction.
- The enantioselective conjugate addition of active methylene compounds to enones to obtain the corresponding addition products.
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?