Merck
690422
Sigma-Aldrich
2-Bromocyclohexanone
≥90% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
177.04
Beilstein/REAXYS Number:
1071730
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.512
functional group
bromo
ketone
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
InChI key
KDXYEWRAWRZXFT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)