686360
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15NSi
Número de CAS:
Peso molecular:
189.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
94-98 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,12H2,1-3H3
Clave InChI
CHTZIDLXGXGNMA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Baybars Köksoy et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 147, 111886-111886 (2020-11-29)
The present work describes the first synthesis of novel asymmetric zinc (II) phthalocyanine (ZnPc) including three boron dipyrromethene (BODIPY) and one ethyloxy azido moieties. Moreover, single walled carbon nanotube (SWCNT) surface was functionalized by this ZnPc containing BODIPY; using the