Merck
685771
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyrazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5N3
Número de CAS:
Peso molecular:
119.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
90-94 °C
cadena SMILES
c1cn2ccnc2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-3-9-4-2-8-6(9)5-7-1/h1-5H
Clave InChI
MBVAHHOKMIRXLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)