686247
Zirconium carboxyethyl acrylate
60% (n-propanol)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
contiene
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zirconium
concentración
60% (n-propanol)
bp
100-121 °C
densidad
1.101 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C=CC(=O)OCCC(=O)O[Zr](OC(=O)CCOC(=O)C=C)(OC(=O)CCOC(=O)C=C)OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Zr/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
XQEXAYLRUODZQC-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup - Solvent
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.