Merck
682411
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl-phenylphosphine
95%
Sinónimos:
NSC 244300
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H23P
Número de CAS:
Peso molecular:
222.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
índice de refracción
n20/D 1.5382
bp
124-128 °C/10 mmHg
densidad
0.933 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)(C)P(c1ccccc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23P/c1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,1-6H3
Clave InChI
XOJNEFQLMRCOMS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for:
  • Cross-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed monoarylation reactions (cocatalyst)
  • Coupling of alkyl bromides with aryl boronic acids
  • Reactant for the synthesis of palladium-FiberCats for aryl chloride Suzuki coupling
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)