Merck
678422
Sigma-Aldrich
6-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
97%
Sinónimos:
6-Amino-1-tetralone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
161.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
128-132 °C
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C10H11NO/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6H,1-3,11H2
InChI key
BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)