678015
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
97%
Sinónimos:
4,7-Dichloro-o-phenanthroline
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
243-247 °C
SMILES string
Clc1ccnc2c1ccc3c(Cl)ccnc23
InChI
1S/C12H6Cl2N2/c13-9-3-5-15-11-7(9)1-2-8-10(14)4-6-16-12(8)11/h1-6H
InChI key
GIEQBYJCGYHHSU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?