676608
Fmoc-Cys(trt)-OH-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
170-173 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+1
SMILES string
OC(=O)[C@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1/i38+1
InChI key
KLBPUVPNPAJWHZ-LWKYSIEUSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)