15375
Boc-Cys(StBu)-OH
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-S-tert-butylmercapto-L-cysteine
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −153±3°, c = 2% in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
117-119 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4S2/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)7-18-19-12(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
PPQRALRLGBAWHD-QMMMGPOBSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)