676330
(4-Bromobenzoyl)acetonitrile
97%
Sinónimos:
3-(4-Bromophenyl)-3-oxopropanenitrile, 4-Bromo-β-oxo-benzenepropanenitrile, p-Bromobenzoylacetonitrile
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
160-164 °C
functional group
bromo
ketone
nitrile
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
InChI key
HSNWUXWZCSDJPL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?