670286
(S)-N-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-2-pyridinecarboxylic acid
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-2-picolinic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -4.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
SSYLTDCVONDKNS-QMMMGPOBSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?