675202
Tetrakis(hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidinato)ditungsten(III) dichloride
Sinónimos:
Tetrakis(1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidinate)ditungsten(III) dichloride, Tetrakis(1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidinato)ditungsten(III) dichloride, W2(hpp)4Cl2
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
233-235 °C
cadena SMILES
C12=NCCCN1CCCN2[W-]3([Cl+][W-](N4C5=NCCCN5CCC4)(N6C7=NCCCN7CCC6)[Cl+]3)N8C9=NCCCN9CCC8
InChI
1S/4C7H12N3.2Cl.2W/c4*1-3-8-7-9-4-2-6-10(7)5-1;;;;/h4*1-6H2;;;;/q4*-1;4*+1
Clave InChI
ULSLYQPHFUUSFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)