Merck
673935
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylsilane
technical grade, 90%
Sinónimos:
Diphenylchlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2SiHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
218.75
Beilstein:
2937164
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.578 (lit.)
bp
143 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
Clave InChI
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Chlorodiphenylsilane is an organosilicon compound that can be used as a protecting group for alcohols and amines. It is also used as a reagent in cross-coupling reactions. In addition, it is used as a precursor in the synthesis of various silicon-containing compounds.
Aplicación
Chlorodiphenylsilane can be used as a reactant for the selective mono- and di-allylation and allenylation of chlorosilanes in the presence of indium/base to synthesize mono- or di-allylated or allenylation products. It also acts as a responsive coupling agent for functionalizing silica surfaces.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)