Merck
672343
Sigma-Aldrich
2-(Di-tert-butylphosphino)-1-phenylindole
95%
Sinónimos:
cataCXium® PIntB
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28NP
Número de CAS:
Peso molecular:
337.44
Beilstein/REAXYS Number:
9924511
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
functional group
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(c1cc2ccccc2n1-c3ccccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28NP/c1-21(2,3)24(22(4,5)6)20-16-17-12-10-11-15-19(17)23(20)18-13-8-7-9-14-18/h7-16H,1-6H3
InChI key
HDZRDZCQFYUOHE-UHFFFAOYSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Legal Information
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
Contenido relacionado
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.
Ver todo