Merck
671800
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)benzylphosphine
95%
Sinónimos:
cataCXium® ABn
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H37P
Número de CAS:
Peso molecular:
392.56
Beilstein:
9359745
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1C[C@@](C2)(C3)P(Cc4ccccc4)[C@@]56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C27H37P/c1-2-4-19(5-3-1)18-28(26-12-20-6-21(13-26)8-22(7-20)14-26)27-15-23-9-24(16-27)11-25(10-23)17-27/h1-5,20-25H,6-18H2/t20-,21+,22-,23-,24+,25-,26-,27-
Clave InChI
ANIAFEJRWQDKDV-ANIFQACUSA-N
Descripción general
sold in collaboration with Solvias AG
Aplicación
Catalyst for:
  • Sonogashira coupling reaction
  • Ruthenium-catalyzed amination of secondary alcohols. with ammonia
  • Rhodium-catalyzed regioselective hydroformylation of alkenes
  • Reductive carbonylation
  • Suzuki coupling reaction
Información legal
US7148176
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.