670391
2-Hydroxyethyl-trimethylammonium L-(+)-lactate
≥90%
Quality Level
assay
≥90%
90% (T)
form
liquid
impurities
≤2.0% water
refractive index
n20/D 1.482
SMILES string
C[C@H](O)C([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C3H6O3/c1-6(2,3)4-5-7;1-2(4)3(5)6/h7H,4-5H2,1-3H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
InChI key
MIFGTXFTLQVWJW-WNQIDUERSA-M
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?