Merck
668370
Sigma-Aldrich
(S,S)-(+)-2,6-Bis[2-(hydroxydiphenylmethyl)-1-pyrrolidinyl-methyl]-4-methylphenol
95%
Sinónimos:
(S,S)-2,6-Bis[2-(hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidin-1-ylmethyl]-4-methylphenol, Trost (S,S)-Bis-ProPhenol Ligand
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H46N2O3
Peso molecular:
638.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D +50°, c = 1 in chloroform
impurezas
≤6% dichloromethane and/or diethylether
mp
93-102 °C
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
Cc1cc(CN2CCC[C@H]2C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)c(O)c(CN5CCC[C@H]5C(O)(c6ccccc6)c7ccccc7)c1
InChI
1S/C43H46N2O3/c1-32-28-33(30-44-26-14-24-39(44)42(47,35-16-6-2-7-17-35)36-18-8-3-9-19-36)41(46)34(29-32)31-45-27-15-25-40(45)43(48,37-20-10-4-11-21-37)38-22-12-5-13-23-38/h2-13,16-23,28-29,39-40,46-48H,14-15,24-27,30-31H2,1H3/t39-,40-/m0/s1
Clave InChI
NEOVWBNAXIBNRT-ZAQUEYBZSA-N
Aplicación
A useful catalyst in asymmetric aldol, Henry, and Mannich-type reactions.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Barry M Trost et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(11), 3666-3667 (2005-03-18)
Direct asymmetric aldol reactions constitute a powerful methodology for the efficient synthesis of complex natural products. Herein we report the first application of our recently reported dinuclear Zn-catalyzed direct aldol addition of alkynyl ketones to aldehydes in a short and