Merck
666939
Sigma-Aldrich
3-Bromo-N,N-dimethylaniline
97%
Sinónimos:
(3-Bromophenyl)dimethylamine, 1-Bromo-3-dimethylaminobenzene, 3-(N,N-Dimethylamino)-1-bromobenzene, 3-Bromo-N,N-dimethylaniline, 3-Bromo-N,N-dimethylbenzenamine, N-(3-Bromophenyl)dimethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H5N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.6015
densidad
1.402 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
bromo
cadena SMILES
CN(C)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
USEXQPWLCGBYNT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Courtney T Jollymore-Hughes et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(21), 5270-5279 (2016-09-18)
Association of cholinesterase with β-amyloid plaques and tau neurofibrillary tangles in Alzheimer's disease offers an opportunity to detect disease pathology during life. Achieving this requires development of radiolabelled cholinesterase ligands with high enzyme affinity. Various fluorinated acetophenone derivatives bind to