Merck
665797
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3,3,3-Trifluoro-1,2-epoxypropane
97%
Sinónimos:
(S)-(−)-2-(Trifluoromethyl)oxirane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3F3O
Número de CAS:
Peso molecular:
112.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D <1.300
bp
25-32 °C
density
1.294 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H3F3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2/t2-/m0/s1
InChI key
AQZRARFZZMGLHL-REOHCLBHSA-N
Application
Precursor to a trifluoromethyl chiral auxiliary which promotes a highly diastereoselective Simmons-Smith cyclopropanation.
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-14.8 °F
flash_point_c
-26 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Asymmetry, 17, 1157-1157 (2006)