664960
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
97%
Sinónimos:
1-Chloro-3-phenyl-2-propyne, 3-Phenylpropargyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.585
densidad
1.095 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
phenyl
cadena SMILES
ClCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
Clave InChI
RMPSZEZJKSUNKR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
104.4 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?