C81217
3-Bromo-1-phenyl-1-propene
97%
Sinónimos:
3-Phenylallyl bromide, Cinnamyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.621 (lit.)
bp
103 °C/22 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
density
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
InChI key
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?