Merck
663069
Sigma-Aldrich
(5R)-(+)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
97%
Sinónimos:
(5R)-2,2,3-Trimethyl-5-phenylmethyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19ClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
254.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +67°, c = 1 in H2O
mp
157-161 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Cl.CN1C(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.ClH/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H/t11-;/m1./s1
Clave InChI
YIYFEXGDFJLJGM-RFVHGSKJSA-N
Aplicación
Used in first highly enantioselective organocatalytic Diels-Alder reaction and 1,3-dipolar addition.
Información legal
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
Ahrendt, K. A. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 4243-4243 (2000)
Artículos
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.