Merck
662860
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-hexyne
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CCH2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.407
densidad
0.728 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)CCC#C
InChI
1S/C7H12/c1-4-5-6-7(2)3/h1,7H,5-6H2,2-3H3
Clave InChI
HKNANEMUCJGPMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)