244392
3,3-Dimethyl-1-butyne
98%
Sinónimos:
tert-Butylacetylene
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
7.88 psi ( 20 °C)
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
bp
37-38 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.667 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C#C
InChI
1S/C6H10/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
InChI key
PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
For use with
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
-21.1 °F
flash_point_c
-29.5 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)