Merck
662720
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylpyridine
97%
Sinónimos:
3-Bromo-2-picoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
172.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5604
densidad
1.495 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1ncccc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-6(7)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
AIPWPTPHMIYYOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Conversion to the corresponding pyridine carboxaldehyde via peroxide initiated NBS gem-dibromination followed by hydrolysis.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 46, 6033-6033 (2005)