Merck
662313
Sigma-Aldrich
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C8H6N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
194.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
236-240 °C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6N2O4/c11-8-4-14-7-2-1-5(10(12)13)3-6(7)9-8/h1-3H,4H2,(H,9,11)
InChI key
UNYXDJBNODSRRC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)