293865
Methanol-13C,d4
99 atom % 13C, 99.5 atom % D
Sinónimos:
Methyl alcohol-13C,d4, Methyl-13C,d3 alcohol-d
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
99.5 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.3256 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
density
0.915 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]O[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3,2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-YFICBCNASA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?