191981
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid-co-acrylonitrile)
acrylonitrile ~95 wt. %
Sinónimos:
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid-acrylonitrile copolymer
About This Item
Productos recomendados
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.