658170
Dimethyl-13C2 sulfide
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3S13CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
64.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
38 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
densidad
0.873 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[13CH3]S[13CH3]
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1+1,2+1
Clave InChI
QMMFVYPAHWMCMS-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-36 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)