657131
Bis(4-bromophenyl)amine
97%
Sinónimos:
4,4′-Dibromodiphenylamine, N-phenyl-4,4′-dibromoaniline
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
105-108 °C
SMILES string
Brc1ccc(Nc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9Br2N/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,15H
InChI key
VKVHTZNHLOGHGP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?