654655
(R)-(−)-1-Cbz-3-pyrrolidinol
95%
Sinónimos:
(R)-1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinol, (R)-1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinol, (R)-N-Z-3-Pyrrolidinol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
74-79 °C
functional group
hydroxyl
phenyl
SMILES string
O[C@@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,14H,6-9H2/t11-/m1/s1
InChI key
MBLJFGOKYTZKMH-LLVKDONJSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)