Merck
652733
Sigma-Aldrich
2,5-Diiodopyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3I2N
Número de CAS:
Peso molecular:
330.89
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
152-155 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
Ic1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3I2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChI key
YHWFCFIXXMXRBF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)