649759
2-Chloro-1,1,1-triethoxyethane
97%
Sinónimos:
Triethyl 2-chloroorthoacetate, 2-Chloro-1,1,1-triethoxyethane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.422
bp
75-80 °C/15 mmHg
density
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
1.024 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCOC(CCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17ClO3/c1-4-10-8(7-9,11-5-2)12-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
URFKLQSFBXBOQU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
28.4 °F - closed cup
flash_point_c
-2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?