Merck
648876
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4F3NO
Número de CAS:
Peso molecular:
163.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
161-165 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-10-5(11)3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
IKHLLNMSMFVTLP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)