647594
Methyl 4-bromo-2-methoxybenzoate
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
low-melting solid
bp
100-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
33 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
WPGAGRPPDYAZAD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?