T30007
2,2′-Thiodiacetic acid
98%
Sinónimos:
2,2′-Thio-bis(acetic acid), Dicarboxydimethyl sulfide, Thiodiglycolic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
128-131 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CSCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
<li><strong>Environmentally Safe Herbicides:</strong> It is used in the synthesis of quaternary ammonium mono- and bis-salts. This compound has been formulated into ammonium 2,2-thiodiacetates, serving as selective and environmentally safe herbicides. Its application underscores its utility in sustainable agriculture and safety in environmental management (Balczewski et al., 2018).</li>
</ul>
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?