Merck
642088
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
190.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
density
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
InChI key
SXMYWTQEZRZKBK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)