Merck
640689
Sigma-Aldrich
1-Propanol-13C3
99 atom % 13C
Sinónimos:
Propyl alcohol-13C3
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CH213CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
63.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
densidad
0.843 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
BDERNNFJNOPAEC-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)