638463
4-Iodophenylhydrazine
95%
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
102-106 °C (lit.)
functional group
hydrazine
iodo
SMILES string
NNc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H7IN2/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5/h1-4,9H,8H2
InChI key
IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?