637637
3-Chloro-6-methylpyridazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
58-62 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C5H5ClN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
PRORLQAJNJMGAR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Chloro-6-methyl pyridazine can undergo nickel catalyzed cross coupling reaction with aromatic and heteroaromatic halides, to give the corresponding substituted aryl- and heteroaryl pyridazines. It can also be used in the synthesis of a p38MAP kinase inhibitor with therapeutic potential in the treatment of autoimmune and inflammatory diseases.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
"Development of a Practical and Scalable Synthesis of a Potent p38 Mitogen-Activated Protein Kinase Inhibitor"
Yoshida S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 16(11), 1818-1826 (2012)
Sengmany S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(15), 5631-5636 (2007)