636959
Titanium carbonitride
nanopowder, <150 nm particle size (spherical), ≥97% trace metals basis
Sinónimos:
Titanium carbide nitride
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97% trace metals basis
form
nanopowder
surface area
15-25 m2/g
particle size
<150 nm (spherical)
mp
>350 °C (lit.)
density
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
0.23 g/mL
SMILES string
[Ti][Ti]C#N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?