Merck
399531
Sigma-Aldrich
Molybdenum carbide
−325 mesh, 99.5%
About This Item
Fórmula lineal:
Mo2C
Número de CAS:
Peso molecular:
203.89
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
99.5%
form
powder
particle size
−325 mesh
SMILES string
[Mo]=C=[Mo]
InChI
1S/C.2Mo
InChI key
QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)