634026
Nickel-62Ni
95 atom % (62Ni)
Sinónimos:
Nickel-62
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
95 atom % (62Ni)
form
solid
mass shift
M+4
SMILES string
[62Ni]
InChI
1S/Ni/i1+3
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-AKLPVKDBSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)