Merck
631523
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzofuran-2-carboxamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
157-161 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
NC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
Clave InChI
FXOYSSLDDDZIJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)