631345
4′-Chloro-2-phenylacetophenone
97%
Sinónimos:
4-Chlorodeoxybenzoin
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
103-107 °C (lit.)
functional group
chloro
ketone
phenyl
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI key
DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?